Learn More
CD52 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B10E8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno CD52
Clon 1B10E8
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16888975
Ver documentos
Proteintech
66784-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16878975
Ver documentos
Proteintech
66784-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
The CD52 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD52. This antibody recognizes human antigen. The CD52 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
CD52
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
1043
Primary
1B10E8
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Human
IgG1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt