Learn More
CD71 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno CD71
Concentración 260 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA
Formulario Liquid
Especie del huésped Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18035015
Ver documentos
Proteintech
30574-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
18084505
Ver documentos
Proteintech
30574-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
The CD71 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD71. This antibody recognizes human antigen. The CD71 antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
CD71
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA
Rabbit
7037
IgG
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
260 μg/mL
Liquid
Human
CD71, p90, sTfR, T9, TFR, TFR1, TFRC, TR, Transferrin receptor protein 1, TRFR