Learn More
CD73 Mouse anti-Human, PE, Clone: AD2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech PE-65162-100TESTS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The CD73 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD73. This antibody recognizes human antigen. The CD73 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Especificaciones
CD73 | |
Monoclonal | |
10 μL/Test | |
Mouse | |
Primary | |
Human |
Flow Cytometry | |
AD2 | |
PE | |
100 Tests | |
4907 | |
IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur