Learn More
IBA Lifesciences Kit de gravedad de CD8Fab-TACS™
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 columnas, humano
4 columnas, humano
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- El kit permite la selección de células CD8 + T directamente de sangre completa.
- CD8 Fab-Strep, humano
- CI de tampón (10x)
- Solución madre de biotina
- Adaptador de gravedad Fab-TACS™
- Limitador de flujo Fab-TACS™
- La columna de gravedad Fab-TACS™ se llena con una matriz recubierta de Strep-Tactin™ hecha de agarosa de grado celular. Los fragmentos Fab marcados con estreptococos (Fab-Streps) se unen específicamente a la matriz. Posteriormente, la sangre completa u otros preparados de sangre pasan a través de la columna. Las células objetivo se adhieren a la matriz basándose en la unión exclusiva de Fab-Strep a la célula objetivo. Las células no objetivo se eliminan eficazmente. En un paso final, la adición de biotina provoca la elución de las células diana y los Fab-Streps. Después de la elución, el Fab-Streps se autodisocia de las superficies celulares.
- Las células objetivo auténticas sin etiqueta están ahora listas para aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de aislamiento celular no magnético |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Fuente de dadores | Sangre humana completa |
Para utilizar con (aplicación) | Isolation of label-free cells |
Suficiente para | sangre completa de 500 ml |
Cantidad | 10 columnas, humano |