Learn More
Eppendorf™ Cell Culture Flasks with Plug Seal Cap, Non-Treated
Preferred vessel for long term cultivation or large-scale expansion of cells, providing protection against contamination. Eppendorf™ Cell Culture Flasks with Plug Seal Cap, Non-Treated are sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free and non-cytotoxic.
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación)
  • Expansión y cultivo de células adherentes y en suspensión con tratamiento para TC o en poliestireno no tratado
  • Realización de ensayos celulares y análisis microscópicos
Revestimiento de superficie Ninguno
Intervalo de temperatura (métrico) De -86 °C a +60 °C
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Features ConvexAcces™ geometry for facilitated access to growth area and easier and safe cell treatment
  • Defined arrested position on plug-seal caps to prevent undesired closing
  • Anti-rolling cap with corrugation facilitates cultivation steps when cap needs to be set aside
  • 100% in-line control for leakage-free flasks and maximum safety
  • Direct surface identification on flask and cap
  • Available in three sizes: T–25, T–75 and T–175 with non-treated surfaces
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
  • Expansión y cultivo de células adherentes y en suspensión con tratamiento para TC o en poliestireno no tratado
  • Realización de ensayos celulares y análisis microscópicos
De -86 °C a +60 °C
SAL 10-6
Poliestireno
Ninguno
No esterilizable en autoclave