Learn More
Agilent BioTek Cell Culture/Petri Dish Adapter for Imaging Multi-Mode Reader
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
245.00€ - 250.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador de placa de Petri/cultivo celular, diám. máx. de la placa: 38,7mm |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Lector multimodo de imágenes |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15428722
|
Agilent BioTek
1222240 |
Dish diameter: 38.7 mm |
250.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15458722
![]() |
Agilent BioTek
1222246 |
Dish diameter: 35.5 mm |
245.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
Especificaciones
Adaptador de placa de Petri/cultivo celular, diám. máx. de la placa: 38,7mm | |
Lector multimodo de imágenes |