Learn More
Lonza™ Cell Line Optimization 4D-Nucleofector™ X Kit
Click to view available options
N.º de reacciones:
24
96
Tamaño de la unidad:
24 reacciones
96 reacciones
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 4°C |
Vector | pmaxGFP™ |
Para utilizar con (equipo) | 4D-Nucleofector™ X Unit |
Incluye | Includes 100μL Transfection volume, 2.22mL Nucleofector Solution, 0.5mL Supplement, 50μg pmaxGFP Vector, 24 Single Nucleocuvette (100 μl), Store at 4°C, For Use with 4D-Nucleofector X Unit |
N.º de reacciones | 24 |
Tipo de producto | Cell Line Optimization 4D-Nucleofector X Kit |
Cantidad | 1 Each |