Learn More
Corning™ Carro de sala limpia del sistema de cultivo CellCube™ con bandeja
El carro de sala limpia del sistema de cultivo CellCube™ es un dispositivo diseñado para una instalación, llenado, siembra, funcionamiento y recolección simplificados de hasta cuatro módulos CellCube™ de 100 capas.
Marca:  Corning™ 92341
Código de producto. 17299109
  • 24975.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Descripción
  • Acero inoxidable
  • Esterilizable en autoclave
  • Gradilla móvil que tiene capacidad para 4 módulos CellCube™ en un tamaño reducido
  • Los módulos se pueden girar 360 grados
  • El soporte con ruedas ajustable se puede adaptar a una amplia selección de pistas que se encuentran en cámaras de incubación o medioambientales, lo que lo convierte en un producto versátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Módulos CellCube™