Learn More
Corning™ Módulos CellCube™
The CellCube™ module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment. It is comprised of a series of parallel, styrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates. Each culture plate receives proprietary tissue culture treatment prior to assembly to ensure dense, uniform cell growth.
Marca: Corning™ 3200
Descripción
Los módulos CellCube proporcionan:
- una serie de placas de poliestireno paralelas unidas para crear espacios de flujo laminar finos y sellados entre placas adyacentes.
- superficie de crecimiento de poliestireno tratada de forma óptima para el crecimiento de células dependientes de anclaje.
- un entorno perfundido que simula en mayor medida las condiciones in vivo y distribuye nutrientes y oxígeno de forma fiable.
- Un dispositivo integral, encapsulado, estéril y de un solo uso que se somete a una prueba de mantenimiento de la presión al 100 % antes de su envío.
Especificaciones
Embolsadas individualmente | |
No | |
1 | |
Cuadrada | |
8500 cm2 | |
10 |
600 mL | |
2 | |
Módulo CellCube | |
Estéril | |
Tratado para cultivo de tejidos | |
Sí |