Learn More
Corning™ Suero fetal de ternero Premium cellgro™
Marca: Corning™ 35-015-CF
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La gama Corning de productos de suero de alta calidad complementa perfectamente la gama Corning de medios de cultivo celular clásicos, con filtro estéril y bajo contenido en endotoxinas. Dentro de esta cartera, el suero fetal bovino Premium de origen estadounidense, con las especificaciones más bajas de endotoxinas y hemoglobina, se recoge de rebaños de ganado únicamente en los Estados Unidos. También está disponible inactivado por calor. El suero fetal bovino de origen aprobado por el USDA, también bajo en endotoxinas y hemoglobina, se recoge en mataderos ubicados en países libres de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y fiebre aftosa, y cuenta con la aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para la importación de productos bovinos. Veterinarios autorizados inspeccionan a los animales antes y después de su muerte y el material se prueba para detectar enfermedades de la especie bovina antes de la importación y posterior procesamiento en instalaciones registradas por la FDA conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales. También está disponible inactivado por calor. Corning también ofrece productos de suero especial para una variedad de aplicaciones de productos. Todos los sueros se separan con la sangre recolectada por centrifugación refrigerada, se someten a «True Pool», se filtran y se congelan inmediatamente. Solo se ha aprobado la producción de suero crudo que cumpla nuestras estrictas especificaciones en cuanto a endotoxinas, hemoglobina residual y pH. El suero fetal bovino (SFB) es un líquido de color marrón claro separado de la sangre del feto bovino. Todo el material cumple con la aprobación del Departamento de Agricultura de EE. UU. y se obtiene de fuentes libres de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), fiebre aftosa y otras enfermedades reportables pertenecientes a la especie.
Especificaciones
USDA | |
Suero fetal bovino | |
Cultivo celular | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |