Learn More
Greiner Bio-One Frascos cilíndricos de poliestireno 2,5X CELLMASTER, forma baja
Para su uso en cultivos celulares. Frascos cilíndricos de poliestireno 2,5X Greiner Bio-One CELLMASTER: la forma baja ofrece adhesión celular mediante el tratamiento de la superficie física.
572.00€
Especificaciones
Superficie del frasco | Acanalado |
---|---|
Capacidad (métrico) | 2100 ml |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 4,8 in |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10456342
![]() |
Greiner Bio-One
681075 |
24 | 24 | N/A | |||||
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos y no citotóxicos
- Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
- Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
Especificaciones
Acanalado | |
Transparente | |
Cultivo celular | |
Estéril | |
Pruebas del producto final conforme a la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense | |
Tratamiento para TC | |
Frasco con forma cilíndrica | |
Tapón de rosca |
2100 ml | |
4,8 in | |
Poliestireno | |
2125 cm2 | |
Perfil corto | |
271 mm | |
122 mm |