Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 5XL Roller Bottles - Long Form
For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 5XL Roller Bottles - Long Form renders cell adhesion through physical surface treatment.
349.00€
Especificaciones
Superficie del frasco | Acanalado |
---|---|
Capacidad (métrico) | 5030 ml |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 4,8 in |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10020372
|
Greiner Bio-One
682075 |
12 | 12 | N/A | |||||
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos y no citotóxicos
- Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
- Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
Especificaciones
Acanalado | |
Transparente | |
Cultivo celular | |
Estéril | |
Perfil largo | |
500 mm | |
122 mm |
5030 ml | |
4,8 in | |
Poliestireno | |
4250 cm2 | |
Tratamiento para TC | |
Frasco con forma cilíndrica | |
Tapón de rosca |