Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: sin tapa
134.54€ - 298.97€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
Área de cultivo | 34 mm2 |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10430571
![]() |
Greiner Bio-One
655160 |
1/paq., 100/caja |
134.54€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10309181
![]() |
Greiner Bio-One
655182 |
10/paq., 160/caja |
298.97€
paquete de 160 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Compatible with automated systems
- Alphanumeric well coding
- High clarity of microplates for optimal microscopic examinations
- Stackable
- Individu
Especificaciones
Estándar | |
34 mm2 | |
Transparente | |
96 | |
Cultivo celular | |
4800 x g (rotor de cestillo basculante) |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Plano | |
Chimenea |