Learn More
Molecular Probes™ CellTrace™ Calcein Violet, AM, for 405 nm excitation - Special Packaging
Calceína violeta AM CellTrace™ para excitación a 405 nm - Envase especial
Marca: Molecular Probes™ C34858
478.38 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La calceína violeta AM CellTrace™ es un colorante óptimo para diferenciar células vivas por la presencia de actividad de la esterasa intracelular ubicua. La conversión enzimática de la calceína violeta AM que penetra en las células, prácticamente no fluorescente, en calceína violeta, intensamente fluorescente (ex/em 400/452 nm), puede detectarse fácilmente con el láser violeta, lo que permite utilizar otras líneas láser para los fluorocromos convencionales.Consulte una guía de selección de todos los colorantes de viabilidad sin fijación para citometría de flujo.
Especificaciones
Contiene 20 viales de calceína violeta AM (25 μg por vial). Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. | |
calceína violeta | |
Citómetro de flujo | |
Fluorescente | |
Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular | |
Tinte |
400⁄452 | |
Tubo(s) | |
1.000 reacciones | |
CellTrace™ | |
Temperatura ambiente |