Learn More
Biodesign™ Tiras de tubos de diálisis de celulosa
Click to view available options
MWCO:
14 kD
3.5 kDa
8 kD
Capacidad (métrico):
0,32 ml/cm
1,32 ml/cm
1,91 ml/cm
19,13 ml/cm
3,57 ml/cm
6,45 ml/cm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Descripción
- Tubos para diálisis transparentes, delgados y de una sola pieza fabricados con la celulosa de mayor pureza
- Solo hay que humedecer en agua destilada y usar
- Disponible en tiras de 305 mm
- Especialmente purificadas para investigación en ciencias de la vida
- Se suministran en un recipiente hermético y a prueba de humedad para una vida útil máxima
- Disponibles en cortes de peso molecular de 14000 Da, 8000 Da y 3500 Da
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Tiras de tubos de diálisis |
MWCO | 3.5 kDa |
Material | Celulosa |
Diámetro (métrico) | 15,5 mm |
Longitud (métrico) | 30,5 m |
Capacidad (métrico) | 1,91 ml/cm |
Color | Transparente |
Cantidad | 1 Unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Para investigación en ciencias de la vida |
Título del producto
Biodesign™ Tiras de tubos de diálisis de celulosa >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido