Learn More
Eppendorf™ C170i CellXpert™
La incubadora de C170i de CO2 CellXpert proporciona condiciones de crecimiento fiables (recuperación rápida, temperatura uniforme, diseño sin ventilador) para obtener resultados más reproducibles y el diseño sin ventilador facilita la limpieza. También proporciona hasta un 25 % más de espacio utilizable y muchas funciones inteligentes con la interfaz táctil VisioNize™.
Marca: Eppendorf™ 6731000022
Descripción
- Puerta interior no segmentada
- 180° HTD (estándar con C170i)
- 220–240 V, 50–60 Hz
Especificaciones
±0.1 % | |
USB, Ethernet, integrado VisioNize™ | |
0.1 to 20% | |
70.5 x 71.8 x 90 cm | |
UK | |
CO2 Incubator | |
2 | |
Ambiente de+ 4 °C a 50 °C | |
44.5 x 53.9 x 69.2 cm | |
53.9 cm | |
44.5 cm | |
220 – 240 V |
Interfaz táctil VisioNize™ | |
170 L | |
IR Sensor | |
3/8 | |
Ambient +4° to 50°C | |
puerta exterior con cierre magnético | |
170 L | |
53.9 cm | |
70.5 x 71.8 x 90 cm | |
69.2 cm | |
81 kg |