Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior no segmentada, monitorización del nivel de agua
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170i proporciona condiciones de crecimiento fiables para obtener resultados más reproducibles.
13810.02€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 170 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4 °C a 50 °C
Pantalla Interfaz táctil VisioNize™
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca tipo de tapón Modelo de puerta Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca tipo de tapón Modelo de puerta Precio Cantidad y disponibilidad  
16306325
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
6731000211
UE Mango de lado derecho
13810.02€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
16326325
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
6731000221
UE Mango de lado izquierdo
13810.02€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Monitorización del nivel de agua
  • Interfaz de usuario avanzada y puertos USB frontales
  • Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
  • Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
  • Cámara sin costuras, fácil desmontaje
  • Desinfección a alta temperatura (HTD) de 180 °C con protocolo, sin filtros HEPA internos
  • Tareas y alarmas personalizables
  • Sistema de gestión de edificios estándar y laboratorio conectado VisioNize
  • Protección contra vibraciones y turbulencias
Especificaciones
Especificaciones
170 l
Sensor de IR
Interfaz táctil VisioNize™
2
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.)
Acero inoxidable
Ambiente +4 °C a 50 °C
ZrO2 (dióxido de circonio)
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.)
De 220 a 240 V, 50/60 Hz