Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior segmentada, control de oxígeno, control de agua y humedad
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170i proporciona condiciones de crecimiento fiables para obtener resultados más reproducibles.
20677.38€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 170 l |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Control de oxígeno | Sí |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4 °C a 50 °C |
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16346345
|
Eppendorf™
6731001341 |
UE | Mango de lado derecho |
20677.38€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16366345
|
Eppendorf™
6731001351 |
UE | Mango de lado izquierdo |
20677.38€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Empaquetado de control de agua y humedad
- Control de oxígeno
- Puerta interior con 4 segmentos
- 180° HTD (estándar con C170i)
Especificaciones
170 l | |
Sensor de IR | |
Ambiente +4 °C a 50 °C | |
ZrO2 (dióxido de circonio) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.) | |
De 220 a 240 V, 50/60 Hz |
Acero inoxidable | |
Sí | |
Interfaz táctil VisioNize™ | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.) |