Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrífuga compacta
Utilice esta centrífuga compacta en cualquier laboratorio donde el espacio sea fundamental. Las centrífugas compactas Sigma™ son unas de las centrífugas oscilantes más pequeñas del mundo e incluyen muchas opciones de cubos para tubos estándar. Ideal para tamaños de muestra pequeños y medianos.
Especificaciones
Rotor incluido | Sí |
---|---|
Tipo | Centrífuga |
Ventilado/a | Sí |
Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
Descripción
- Recipiente de acero inoxidable
- Interruptor de desequilibrio
- Accionamiento sin escobillas prácticamente sin mantenimiento
- Dispositivo de bloqueo de tapa doble con cierres
- Apertura automatizada de la tapa; intercambiable
- Alarma sonora
- No es necesario abrir la carcasa para liberar el bloqueo de emergencia de la tapa
- Ventana en la tapa de la centrífuga para calibrar la velocidad externa
- Fabricado conforme a normas de seguridad nacionales e internacionales (p.ej., IEC 1010)
Especificaciones
Sí | |
Centrífuga | |
Sí | |
230 V, 50 Hz |