Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora CERAN™
Las placas calefactoras CERAN™ son muy resistentes a la rotura y a los cambios de temperatura, no se deforman, son permeables a la luz ultravioleta y también muy resistentes a los ácidos.
2155.00€ - 2615.00€
Especificaciones
Material de la placa superior | Cerámica |
---|---|
Temperatura (métrico) | De 50 °C a 500 °C |
Tipo | Placa calefactora |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Vataje | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Vataje | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11794838
|
Gestigkeit Harry
22EB-C |
350 x 500 x 100 mm | 3000 W | 230 V |
2155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11704848
|
Gestigkeit Harry
33EB-C |
500 x 500 x 100 mm | 4400 W | 3 x 400 V, N+PE |
2375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11714848
|
Gestigkeit Harry
44EB-C |
650 x 500 x 100 mm | 5700 W | 3 x 400 V, N+PE |
2615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Fabricación: la placa de baja masa CERAN™ calienta eléctricamente toda su superficie y está integrada en un marco de acero inoxidable de alta calidad que está montado en una carcasa también de acero inoxidable con aislamiento interno.
- El sistema de control de temperatura está regulado por un sensor electrónico de temperatura NiCr-Ni (con rango de regulación entre 50 °C y 500 °C). El controlador está integrado en una carcasa de aluminio fundido a presión. Se tarda aproximadamente 8 minutos en alcanzar los 500 °C. En la serie EB, la conexión eléctrica entre el controlador y la placa calefactora está protegida por una manguera metálica flexible.
Especificaciones
Cerámica | |
De 50 °C a 500 °C | |
Placa calefactora |