Learn More
Bromuro de cerio(III) hidrato, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14457-87-5 | Br3Ce | 379.83 g/mol
81.41€ - 283.41€
CAS | 14457-87-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Br3Ce |
Peso molecular (g/mol) | 379.83 |
Número MDL | MFCD00016004 |
Clave InChI | MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K |
Nombre IUPAC | cerium(3+) tribromide |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11410730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044432.09 |
10 g |
81.41€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11420730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044432.18 |
50 g |
283.41€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cerium(III) bromide is used in the following ways, CeBr3-doped lanthanum bromide single crystals are known to exhibit superior scintillation properties for applications in the security, medical imaging, and geophysics detectors.Undoped single crystals of CeBr3 have shown promise as a γ-ray scintillation detector in nuclear non-proliferation testing, medical imaging, environmental remediation, and oil exploration
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
14457-87-5 | |
379.83 | |
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] |
Br3Ce | |
MFCD00016004 | |
cerium(3+) tribromide |
Especificaciones
Cerium (III) bromide hydrate | |
Naranja | |
(base metálica) | |
MFCD00016004 | |
Soluble in water. | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] | |
379.83 | |
99.998% |
14457-87-5 | |
cristalino/a/s | |
Br3Ce | |
14,1995 | |
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K | |
cerium(3+) tribromide | |
379.83 (Anhydrous) | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-447-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes