Learn More
Carbonato de cerio(III) hidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Specifications
Nombre del producto químico o material | Cerium(III) carbonate hydrate |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
Fórmula lineal | Ce(CO3)3·xH2O |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.27 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Grado | base de trazas de metales |
Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction