Learn More
Cloruro de cerio(III), 99,9 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.48 g/mol
87.80€ - 718.00€
CAS 7790-86-5
Fórmula molecular CeCl3
Peso molecular (g/mol) 246.48
Número MDL MFCD00010929
Clave InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
Nombre IUPAC cerio(3+);tricloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10213012
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
369750050
5 g Frasco de vidrio
87.80€
5 g
10650893
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
369750250
25 g Frasco de vidrio
266.00€
25 g
10791604
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
369751000
100 g Frasco de vidrio
718.00€
100 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7790-86-5
246.48
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
24636
cerio(3+);tricloruro
CeCl3
MFCD00010929
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
CHEBI:35458
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Especificaciones
1727.0°C
848.0°C
7790-86-5
Polvo
CeCl3
MFCD00010929
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
cerio(3+);tricloruro
24636
246.48
Pure
Cerium(III) chloride
Anhdrous
Blanco a gris
99.90%
CeCl3
15, 1996
Solubility in water: soluble
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
246.48
CHEBI:35458
99.9%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Utilizar guantes de protección
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 232-227-8
Nombre del producto
  • Cerium(III) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cerium chloride