Learn More
Oxalato de cerio(III) hidrato, REacton™, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cerium(III) oxalate hydrate |
Punto de fusión | (decomposition) |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN3288 |
Índice Merck | 14,2001 |
Nombre IUPAC | cerio;ácido oxálico;hidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 544.29 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cerium(III) oxalate hydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Cerium(III) oxalatehydrate