Learn More
Oxalato de cerio(III) hidrato, REacton™, 99,989 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11316678
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15750-47-7
Fórmula molecular C6Ce2O12
Peso molecular (g/mol) 544.29
Número MDL MFCD00013082
Clave InChI ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) oxalate hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2001
Nombre IUPAC cerio;ácido oxálico;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.29 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.989%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic