Learn More
Nitrato amónico de cerio(IV), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020806
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Nitrato de amonio de cerio(IV), >-98 %, H8CeN8O18, número CAS-16774-21-3, nitrato de cerio(IV) de amonio; CAN, 1000 g, clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:NITRATOS, INORGÁNICOS, N.O.S., 240-827-6, 548.23, H272-H290-H302-H314-H317-H335
Cerium(IV) ammonium nitrate is widely utilized as an oxidant for many functional groups like alcohols, phenols and ethers as well as C-H bonds. It acts as a deprotection reagent for alcohol in organic synthesis. It is useful in the synthesis of heterocycles like quinoxaline derivatives which is used in dyes, organic semiconductors and DNA cleaving agents. It is an active component of chrome etchant, which is used in the production of photomasks and liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitratoamónico de cerio(IV) se utiliza muy a menudo como oxidante para muchos grupos funcionales como alcoholes, fenoles y éteres, así como enlaces C-H. Actúa como reactivo de desprotección para el alcohol en síntesis orgánica. Es útil en la síntesis de heterociclos como derivados de la quinoxalina que se utiliza en colorantes, semiconductores orgánicos y agentes de escisión de ADN. Es un componente activo del agente grabador de cromo que se utiliza en la producción de fotomáscaras y pantallas de cristal líquido.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16774-21-3
Fórmula molecular H8CeN8O18
Número MDL MFCD00151121
Sinónimo Ammonium cerium(IV) nitrate; CAN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) ammonium nitrate
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (NH4)2Ce(NO3)6
Número UN UN1477
Índice Merck 14,1992
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.23
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Pungent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.