Learn More
Óxido de cerio(IV), 96 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051160
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Cerium(IV) oxide is used in polishing and decolorizing glass, in heat-resistant alloy coatings, or infrared filters to prevent reflection, and as a catalyst for organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Pulido y descolorado de vidrio, en revestimientos de aleación resistentes al calor, o filtros infrarrojos para prevenir la reflexión, y como catalizador para reacciones orgánicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-38-3
Fórmula molecular CeO2
Peso molecular (g/mol) 172.114
Número MDL MFCD00010933
Clave InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nombre IUPAC Dioxocerio
SMILES O=[Ce]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) oxide
Punto de fusión 2600°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,1989
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in H2SO4 and HNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.12
Porcentaje de pureza 96%
Olor Odorless
Densidad 7.132 g/mL