Learn More
Sulfato de cerio(IV), hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429412
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 95838-16-7 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de cerio(IV) hidrato se utiliza como aplicación general para productos químicos intermediarios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95838-16-7
Fórmula molecular CeO8S2
Peso molecular (g/mol) 332.23
Número MDL MFCD00148852
Clave InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1
PubChem CID 20223355
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium (IV) sulfate hydrate
Punto de fusión 195°C (decomposition)
Cantidad 1000 g
Número UN UN3085
Índice Merck 14,1990
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC λ⁴-cerium(4+) disulfate
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.24 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 3.01