Learn More
Solución de sulfato de cerio(IV) 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073123 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
CAS 13590-82-4
Fórmula molecular CeO8S2
Peso molecular (g/mol) 332.23
Número MDL MFCD00148852
Clave InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
Nombre IUPAC cerio(4+); disulfato
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Color Amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 14mmHg at 20°C
Densidad Vapor Density: 0.7
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse A§ concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.