Learn More
Óxido de molibdeno y cerio, polvo marrón claro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369357
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 13454-70-1 | Ce2Mo3O12 | 760.07 g/mol
Cerium molybdenum oxide is used in the aerospace and coating industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13454-70-1
Fórmula molecular Ce2Mo3O12
Peso molecular (g/mol) 760.07
Número MDL MFCD00798520
Clave InChI BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Cerium molybdate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium molybdenum oxide
Punto de fusión 973°C
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.05
RUO – Research Use Only
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt