Learn More
Óxido de tungsteno y cerio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050200
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13454-74-5
Fórmula molecular Ce2O9W2
Peso molecular (g/mol) 791.91
Número MDL MFCD00049725
Clave InChI PMMOMAJHUNGVIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerium tungsten oxide, cerium iii tungstate, dicerium 3+ tritungstate, cerium 3+ dioxido dioxo tungsten 2/3, 2ce.3wo4, cerium tungstate ce2 wo4 3, cerous tungstate, ce2 wo4 3, dicerium 3+ ion tris dioxotungstenbis olate
PubChem CID 16213782
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ce+3].[Ce+3].[W].[W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium tungsten oxide
Punto de fusión 1089°C
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Nombre IUPAC nonaoxidandiida de ditungsteno de dicerio (3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1023.78
Porcentaje de pureza 99.9%