Learn More
Óxido de circonio y cerio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
129.65€ - 481.40€
CAS | 53169-24-7 |
---|---|
Número MDL | MFCD00168089 |
Sinónimo | Cerium zirconate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11303618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039216.22 |
100 g |
129.65€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11393608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039216.36 |
500 g |
481.40€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Used as wear resistant grinding and dispersion media. Used in fuel cell materials (SOFC), body armors. Also finds applications in catalytic converter, honey comb, precision ceramic parts, abrasive wheels, oxygen sensors, cutting tools. Used as ceramic steel. Other uses include screen printing, dip and spin coating and APS coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
53169-24-7 | |
MFCD00168089 | |
Cerium zirconate |
Especificaciones
Cerium zirconium oxide | |
Polvo de malla -325 | |
MFCD00168089 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
99.5% |
53169-24-7 | |
(base metálica) | |
Cerium zirconate | |
295.32 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 258-407-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes