Learn More
Solución tampón de pH certificada, certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, 20 °C, Paragon Scientific™
Click to view available options
pH:
4
7
10
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Soluciones certificadas para 20 °C y con una precisión de ± 0,01
- Las soluciones tampón de pH certificadas son totalmente trazables al NIST y a los protocolos internacionales
- Se venden como soluciones codificadas por colores para facilitar la identificación
- Se venden con conservantes antifúngicos/inhibidores de moho
- Se suministra con certificado, Hoja de datos de seguridad (SDS) y tabla de correlación entre pH y temperatura
- Se suministran recipientes a prueba de manipulación de 500 ml. Si desea otro volumen, contacte con nosotros directamente.
- 12 meses de vida útil por solución
Especificaciones
Especificaciones
Color | Azul |
Certificado de análisis | UKAS ISO 17025 / ISO 17034 |
pH | 10 |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.