Learn More
Fisherbrand™ Higrómetros/termómetros digitales Traceable™ certificados
Cumpla los requisitos experimentales esenciales, realice mediciones de rutina y satisfaga todas las necesidades de control de calidad.
383.00€ - 522.00€
Especificaciones
Resolución | 0,0001 |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +104,4 °C |
Exactitud de temperatura | ± 0,4 °C |
Tipos de alarma | Sonoro |
Tipo de pantalla | LCD |
Requires: La opción de salida para ordenador requiere el cable de datos complementario, disponible por separado. Póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Código de producto | Marca | Diámetro de la sonda (imperial) | Diámetro de la sonda (métrico) | Tipo | Intervalo de humedad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la sonda (imperial) | Diámetro de la sonda (métrico) | Tipo | Intervalo de humedad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11745843
|
Fisherbrand™
90028-57 |
0,7 in | 1,8 cm | Modelo básico de higrómetro/termómetro digital | Del 10 al 95% | N/A | |||
11755843
|
Fisherbrand™
90011-31 |
0,4 in | 1 cm | Higrómetro/termómetro digital, modelo Instant | Del 5 al 95% | N/A | |||
Descripción
Cumpla los requisitos experimentales esenciales, realice mediciones de rutina y satisfaga todas las necesidades de control de calidad. Los higrómetros/termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable con certificación son ideales para salas limpias, campanas, cámaras climáticas, estufas microbiológicas, desecadores y todo tipo de monitorización de aire interno y externo.
- Escala de temperatura: de - 40 ° a + 104 °C y de - 40 ° a + 220 °F, con exactitud de ± 0.4 °C (± 0.4 °F), resolución de 0.1 °C
- Intervalo de HR: del 10 al 95 % (modelo básico), del 5 al 95 % (modelo Instant); exactitud, ± 1.5 %; resolución, 0.01 %
- Calculan punto de escarcha, calor latente, calor sensible, presión del vapor, contenido de humedad, entalpía específica, volumen específico, humedad específica, relación de mezcla y densidad del vapor del aire húmedo
- Puntos de ajuste altos y bajos programables para condiciones de temperatura, humedad y punto de condensación fuera de las especificaciones, alarma sonora y pantalla flash
- La memoria integrada recupera las lecturas máximas y mínimas; la capacidad de salida para ordenador† permite captar, almacenar e imprimir los datos
- El modelo Instant proporciona lecturas de humedad en < 10 segundos; el modelo básico en 3.5 minutos
- La pantalla LCD brillante de cuatro dígitos y 0.5 pulg de altura es 10 veces más legible que los termómetros de capilla de vidrio o las escalas de medición graduadas
- La construcción de estado sólido del microordenador impide la rotura del vidrio, la separación de mercurio y daños al dial por impacto
- Las carcasas de plástico ABS resistente garantizan una larga vida útil, incluso en entornos exigentes de laboratorio o planta
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense) (NIST™).
Especificaciones
0,0001 | |
± 0,4 °C | |
LCD | |
Precisión, capacitancia de película fina/termistor | |
0,1 °F | |
5,5 in | |
7 in | |
182 cm | |
3,5 in | |
1,25 in | |
12 oz | |
Ideal para salas limpias, campanas de extracción, cámaras climáticas, incubadores, desecadores y todo tipo de monitorización de aire interno/externo | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
De -40 °C a +104,4 °C | |
Sonoro | |
Plástico ABS | |
De -40° a +220 °F | |
5,5 x 3,5 x 1,25 pulg (14 x 8,9 x 3,2 cm) | |
72 in | |
14 cm | |
18 cm | |
8,9 cm | |
3,2 cm | |
0,34 kg | |
Sonda combinada de 17,78 cm (7 in), cable de 137,16 cm (54 in), pila alcalina de 9 V (un año de uso intermitente, 100 horas de uso continuo), indicador de batería baja y maletín de transporte de plástico ABS |