Learn More
Cesio, sólido de color plata, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cesium |
Color | Plata |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% (Metals basis) |
Cantidad | 50 g |
Nombre IUPAC | cesio |