Learn More
Cesio, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331198
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-46-2
Fórmula molecular Cs
Peso molecular (g/mol) 132.91
Número MDL MFCD00134037
Clave InChI TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium
Nombre de nota (metals basis)
Número UN UN1407
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC cesio
Porcentaje de pureza 99.98%
Olor Odorless
Envase Sellado al vacío en ampollas de sellado