Learn More
Acetato de cesio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cesium acetate |
Punto de fusión | 194.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino, cristales y/o trozos |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | CH3CO2Cs |
Información de solubilidad | Solubility in water: 91.5% (21°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.96 |
Porcentaje de pureza | 99% |