Learn More
Carbonato de cesio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10393812
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-17-8
Fórmula molecular CCs2O3
Peso molecular (g/mol) 325.82
Número MDL MFCD00010957
Clave InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium carbonate
Punto de fusión >400°C
Nombre de nota 99.5%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (By difference)
Fórmula lineal Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Índice Merck 15,2009
Información de solubilidad Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Nombre IUPAC dicesio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5% max. (500°C)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.072
Densidad 4.0720g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.