Learn More
Cloruro de cesio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1290.0°C |
Nombre del producto químico o material | Cesium chloride |
Punto de fusión | 646.0°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Argentometry) |
Fórmula lineal | CsCl |
Índice Merck | 15, 2010 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cesium chloride
- Atención
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.