Learn More
Cloruro de cesio (polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10386503
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Para el aislamiento de ADN fago, ADN plasmídico o ARN total
Este grado económico de cloruro de cesio se puede utilizar cuando los niveles bajos de impurezas de iones metálicos no interfieren. Se recomienda para aislar ADN fago, ADN plasmídico o ARN total.
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nombre IUPAC cesio;cloruro
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1290°C
Nombre del producto químico o material Cesium Chloride
Punto de fusión 646°C
Color Blanco
pH 5 to 9
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 1 kg
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5 %
Índice Merck 15, 2010
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Envase Frasco de polietileno
Índice de refracción 1.364 to 1.374 (at 25°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.