Learn More
Cloruro de cesio, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Descripción
- El cloruro de cesio se utiliza para la preparación de vidrios conductores de la electricidad.
- También se utiliza para crear soluciones para la separación de ARN a partir de ADN, mediante centrifugación en gradiente de densidad.
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 5 g |