Learn More
Cesium chloride, Reagent Grade, 99.9%, Honeywell™
Código de producto. 15652940 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Uso con reactivos, 99,9%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nombre IUPAC cesio;cloruro
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Chloride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CsCl
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Envase Poly bottle