Learn More
Fluoruro de cesio, masa/polvo blanco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346717
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
Used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13400-13-0
Fórmula molecular CsF
Peso molecular (g/mol) 151.90
Número MDL MFCD00010960
Clave InChI XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1251°C
Nombre del producto químico o material Cesium fluoride
Punto de fusión 682°C
Color Blanco
Forma física Polvo/masa
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
Nombre IUPAC cesio;fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.9
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .