Learn More
Nitrato de cesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378883
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-18-6
Fórmula molecular CsNO3
Peso molecular (g/mol) 194.91
Número MDL MFCD00010963
Clave InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
Nombre IUPAC cesio; nitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium nitrate
Punto de fusión 414.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal CsNO3
Índice Merck 15,2014
Información de solubilidad Solubility in water: 9.16g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.91
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.68
Densidad 3.6800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.