Learn More
Estándar de cesio para ICP, 1000 μg/ml en 2 % de HNO3, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10510223 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cs1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
CAS 7789-18-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare CsNO3
Molecular Weight (g/mol) 194.909
InChI Key NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 62674
IUPAC Name cesio; nitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Cesium Standard
Imballaggio Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 500 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix        N.º deN.°
2-5 % HNO3    1000 μg/ml    PLCS2-2Y, -2X    10 000    PLCS2-3Y, -3X
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 ug/mL Cesium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, cesiumfrom cesium nitrate
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio