Learn More
Sulfato de cesio, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703031
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-54-9
Fórmula molecular Cs2O4S
Peso molecular (g/mol) 361.87
Número MDL MFCD00010959
Clave InChI FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1900.0°C
Nombre del producto químico o material Cesium sulfate
Punto de fusión 1005.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal Cs2SO4
Índice Merck 15,2015
Información de solubilidad Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine
Nombre IUPAC sulfato de dicesio (1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.86
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.24
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de cesio, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >