Learn More
Sampling Systems™ Cadena y Grillete
La Cadena y el Grillete Sampling Systems ™ se utilizan para ayudar a bajar el cubo del Cucharón Enviro.
87.25€ - 481.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cadena |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Enviro Dipper |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15869351
|
Sampling Systems™
5070S-10 |
10 m |
87.25€
10 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15879351
|
Sampling Systems™
5070S-25 |
25 m |
208.00€
25 metros |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15889351
|
Sampling Systems™
5070S-50 |
50 m |
481.00€
50 metros |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Para uso con un Enviro Dipper
- Construcción de acero inoxidable
Especificaciones
Cadena | |
Acero inoxidable | |
Enviro Dipper |