Learn More
Carbón, activado, polvo, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15537914
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Charcoal
Nombre de nota Activated
CAS 7440-44-0
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C
Cantidad 500 g
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nombre IUPAC carbón
Peso molecular (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01
Grado USP
Forma física Polvo