Learn More
Carbón, técnico, activado, lavado ácido, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
:
250 g, Jarra de plástico para polvo
Descripción
250g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 7440-44-0 |
Punto de fusión | 3652°C |
Color | Negro |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Fórmula molecular | C |
Número MDL | 133992 |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 12g/mol |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Activated charcoal