Learn More
Carbón, técnico, polvo decolorante, activado, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072914 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Número MDL 133992
Especificaciones
Punto de fusión 3652 °C
Color Negro
Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 12g/mol
Forma física Polvo sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Charcoal, Activated
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.